Få mere at vide
Retsch™ Testsigte med kalibreringscertifikat
Shop alle Retsch produkter
Porestørrelse:
75μ m
1 mm
1.40 mm
300μ m
16.00 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Sammenføjningsteknologi af høj kvalitet garanterer permanent stramt trådnet
- Støbt siramme i ét stykke og sømløs mesh-samling forhindrer krydskontaminering
- Siramme i rustfrit stål med høj formstabilitet
- Høj grad af korrosionsbestandighed og nem rengøring takket være højlegeret rustfrit stål
- Fremragende produktkvalitet på grund af omfattende optisk inspektion
- Maksimal stabilitet og optimal tætning ved brug i sigte takket være o-ringen, som er placeret i udsparingen designet til dette formål
- Klar og præcis mærkning af soldene med fuld sporbarhed baseret på individualiseret lasergravering
Tekniske data
Tekniske data
| Porestørrelse | 1 mm |
| Type | Test sigte |
| Certificeringer/compliance | DIN ISO 3310/1 |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Inkluderer | Kalibreringscertifikat |
| Højde (metrisk) | 50 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 200 mm |
| Mesh materiale | Rustfrit stål |