Få mere at vide
Memmert™ Testkammer med LED-skærm, 256 l, rustfrit stål
Artikelnummer. 11727869 Shop alle Memmert produkter
Kapacitet (metrisk):
256 L
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex I to EU Regulation No. 517/2014 on fluorinated greenhouse gases, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11727869
Brand: Memmert™ CTC256
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex I to EU Regulation No. 517/2014 on fluorinated greenhouse gases, all customers must complete a declaration before delivery.
Lys: Ingen belysning
  • Befugtning med varm dampgenerator
  • 2 Pt100-sensorer klasse A i 4-leder-kredsløb, der gensidigt overvåger og overtager ydeevnen ved samme temperaturværdi
  • Elektronisk mikroprocessor-temperaturregulator med autodiagnosesystem
  • højtydende luftventilator i arbejdskammer
  • resolution på skærm for sætpunktsværdier 0,1°C op til 99,9°C, 0,5°C fra 100°C og for aktuelle værdier 0,1°C (LED)
  • USB-integration inkl. Memmert software Celsius til programmering og dokumentation
  • Over- og undertemperaturovervågning TWW, beskyttelsesklasse 3.3 eller justerbar temperaturbegrænser TWB, beskyttelsesklasse 2, justerbar ved regulator
  • Integreret fejldiagnostik til temperatur- og fugtkontrol
Tekniske data
Alarmtyper Akustisk og visuel
Certificeringer/compliance CE
Controller type Multifunktionel digital PID-mikroprocessor-regulator
Oversigt Klimatisk
Kapacitet (metrisk) 256 L
Kammermateriale Rustfrit stål
Belysning Ingen belysning
Stiktype Tysk type
Vise LED
Til brug med (applikation) Udstyr, temperaturkontrol, forskningskemi, lægemidler
Rammemateriale Rustfrit stål
Kølemiddel R404A
Temperaturopløsning 0,1 °C
Temperatursensor Pt100 klasse A i 4-leder kredsløb
Bredde (metrisk) 898 mm
Bredde (metrisk) interiør 640 mm
Højde (metrisk) 1730 mm
Højde (metrisk) interiør 670 mm
Dybde (metrisk) interiør 597 mm
Forsendelsesvægt (metrisk) 420 kg
Vægt (metrisk) 297 kg
Elektriske krav 400 V, 50 Hz
Spænding 400 V
Watt 7 kW
Frekvens 50 Hz