Få mere at vide
Tesofensine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tesofensine |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H23Cl2NO/c1-3-21-10-14-13(9-12-5-7-17(14)20(12)2)11-4-6-15(18)16(19)8-11/h4,6,8,12-14,17H,3,5,7,9-10H2,1-2H3/t12-,13+,14+,17+/m0/s1 |
| Formel vægt | 327.1157 |