Få mere at vide
Tesaglitazar, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tesaglitazar |
| CAS | 251565-85-2 |
| Molekylær formel | C20 H24 O7 S |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H24O7S/c1-3-25-19(20(21)22)14-16-6-8-17(9-7-16)26-13-12-15-4-10-18(11-5-15)27-28(2,23)24/h4-11,19H,3,12-14H2,1-2H3,(H,21,22)/t19-/m0/s1 |
| SMIL | CCO[C@@H](Cc1ccc(OCCc2ccc(OS(=O)(=O)C)cc2)cc1)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S)-2-ethoxy-3-[4-[2-(4-methylsulfonyloxyphenyl)ethoxy]phenyl]propansyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 408.47 |
| Formel vægt | 408.1243 |