Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Tesaglitazar
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18095442
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18095442 50 mg
18085432 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18095442 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 3965/50
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-07-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
PPARα/γ agonist
Dual-specificity PPARα/γ agonist (IC50 values are 0.35 and 3.8 μM for PPARγ and PPARα respectively). Prevents atherosclerosis progression in E3L.CETP transgenic mice. Also reduces insulin resistance in obese Zucker rats. Orally active.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 251565-85-2
Molekylær formel C20H24O7S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tesaglitazar
Mængde 50 mg
Formel vægt 408.47
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 408.47