Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Tesaglitazar
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18085432
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18085432 10 mg
18095442 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18085432 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 3965/10
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-07-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
PPARα/γ agonist
Dual-specificity PPARα/γ agonist (IC50 values are 0.35 and 3.8 μM for PPARγ and PPARα respectively). Prevents atherosclerosis progression in E3L.CETP transgenic mice. Also reduces insulin resistance in obese Zucker rats. Orally active.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 251565-85-2
Molekylær formel C20H24O7S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tesaglitazar
Mængde 10 mg
Formel vægt 408.47
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 408.47
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.