Få mere at vide
TES (White Crystals), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10387023
Skift visning
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10387023 100 g 100g
1 options
Artikelnummer. 10387023 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP309100
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
This biological buffer has a usable pH range of 6.8 to 8.2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale TES
CAS 7365-44-8
Smeltepunkt 223°C
Farve White
Oplysninger om nedbrydning >220°C
pH 4.0 to 4.8
Fysisk form Powder or Solid
Mængde 100 g
Analyseprocentområde ≥98 %
Identifikation Pass Test
Molekylær formel C6H15NO6S
Emballage Glass Bottle
Merck Index 15, 9319
Damptryk Negligible
Synonym N-Tris(hydroxymethyl)methyl-2-aminoethanesulfonic Acid
InChI nøgle JOCBASBOOFNAJA-UHFFFAOYSA-N
SMIL C(CS(=O)(=O)O)NC(CO)(CO)CO
IUPAC navn 2-[[1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl]amino]ethanesulfonic acid
Molekylvægt (g/mol) 229.247
PubChem CID 81831
ChEBI CHEBI:44356
Formel vægt 229.25
Procent renhed ≥98%