Få mere at vide
TES sodium salt, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15435029
Skift visning
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15435029 25 g 25g
1 options
Artikelnummer. 15435029 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J62706.14
Request Bulk or Custom Format
En zwitterionisk Good's Buffer
TES har potentiale for en række biologiske anvendelser. I mange dyrkningsmedier, der kræver metalkationer, kan mange buffere ikke bruges på grund af chelering eller udfældning (f.eks. citrat eller fosfat). TES viste sig at være gavnlig i en undersøgelse af succinatoxidation. TES er en egnet buffer til epidermal cellevækst ved pH 7,4 - 7,9, hvor der kræves yderligere bufferkapacitet. Det er også nyttigt i cellekulturmedieformuleringer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
TES har potentiale til en række biologiske applikationer. I mange dyrkningsmedier, der kræver metalkationer, kan mange buffere ikke bruges på grund af chelering eller udfældning (f.eks. citrat eller fosfat). TES viste sig at være gavnlig i en undersøgelse af succinatoxidation. TES er en egnet buffer til epidermal cellevækst ved pH 7,4 - 7,9, hvor der kræves yderligere bufferkapacitet. Det er også nyttigt i cellekulturmedieformuleringer.
Opløselighed Opløseligt i vand
(350 g/L) ved 20 °C og methanol (meget svag turbiditet).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler. Kemisk stabil og stabil over for temperatur- og koncentrationsændringer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 70331-82-7
Molekylær formel C6H14NNaO6S
Molekylvægt (g/mol) 251.23
MDL nummer MFCD00065482
InChI nøgle GUXMFAHOYNRHBI-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-([Tris(hydroxymethyl)methyl]amino)ethane-1-sulfonic acid sodium salt
PubChem CID 23702152
IUPAC navn natrium 2-{[1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl]amino}ethan-1-sulfonat
SMIL [Na+].OCC(CO)(CO)NCCS([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale TES sodium salt
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Beilstein 1957061
Merck Index 14,9176
Opløselighedsinformation Soluble in water (350g/L) at 20°C,and methanol(very faint turbidity).
Formel vægt 251.23