Få mere at vide
Melford TES fri syre
Beskrivelse
Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.
Stofnavn: 2-Tris(hydroxymethyl)-methyl-2-amino-1-ethansulfonsyre
CAS-nummer: 7365-44-8
Molekylformel: C 6 H 15 NO 6 S
Molekylvægt: 229,25 g/mol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | TES, Free Acid |
| CAS | 7365-44-8 |
| Mængde | 100 g |
| Molekylær formel | C6H15NO6S |