Få mere at vide
TES, 99%
Artikelnummer. 11464847
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11464847 50 g 50g
11454847 10 g 10g
11474847 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11464847 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21819.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    754.80 DKK
    630.65 DKK / 50g
    Spare 124.15 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7365-44-8 | C6H15NO6S | 229,247 g/mol
TES spiller en vigtig rolle i produktionen af pH-buffere til et biologisk system. Det bruges til at fremstille zwitterioniske bufferopløsninger i pH-området 6,8-8,2. Det bruges i molekylærbiologi, diagnose, cellekultur, farmaci, agrokemiske og farmaceutiske produkter. Det bruges også i undersøgelsen af succinatoxidation og en af komponenterne i testblommebuffermedium, der bruges til køling af sæd og transport.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
TES spiller en vigtig rolle i produktionen af pH-buffere til et biologisk system. Det bruges til at fremstille zwitterioniske bufferopløsninger i pH-området 6,8-8,2. Det bruges i molekylærbiologi, diagnose, cellekultur, farmaci, agrokemiske og farmaceutiske produkter. Det bruges også i undersøgelsen af succinatoxidation og en af komponenterne i testblommebuffermedium, der bruges til køling af sæd og transport.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7365-44-8
Molekylær formel C6H15NO6S
Molekylvægt (g/mol) 229.247
MDL nummer MFCD00007532
InChI nøgle JOCBASBOOFNAJA-UHFFFAOYSA-N
Synonym tes, n-tris hydroxymethyl methyl-2-aminoethanesulfonic acid, tes buffer, tes free acid, ethanesulfonic acid, 2-2-hydroxy-1,1-bis hydroxymethyl ethyl amino, 2-1,3-dihydroxy-2-hydroxymethyl propan-2-yl amino ethanesulfonic acid, 2-2-hydroxy-1,1-dihydroxymethyl-ethylamino-ethanesulfonic acid, tris hydroxymethyl methyl-2-aminomethane sulfonic acid, 2-tris hydroxymethyl methylamino ethane-1-sulphonic acid, n-tri hydroxymethyl methyltaurine
PubChem CID 81831
ChEBI CHEBI:44356
IUPAC navn 2-[[1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl]amino]ethansulfonsyre
SMIL C(CS(=O)(=O)O)NC(CO)(CO)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale TES
Smeltepunkt ∼225 °C (dekomponering)
Lugt Lugtfri
Lineær formel (HOCH2)3CNHCH2CH2SO3H
Mængde 50 g
Beilstein 1957061
Merck Index 14,9176
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 229.25
Procent renhed 99%