Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals TES, 99%, for biokemi
Artikelnummer. p-3756465 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 10358200
Brand: Thermo Scientific Chemicals 207510250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7365-44-8 | C6H15NO6S | 229.247 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7365-44-8
Molekylær formel C6H15NO6S
Molekylvægt (g/mol) 229.247
MDL nummer MFCD00007532
InChI nøgle JOCBASBOOFNAJA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-[Tris(hydroxymethyl)methylamino]-1-ethanesulfonic acid
PubChem CID 81831
ChEBI CHEBI:44356
IUPAC navn 2-[[1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl]amino]ethansulfonsyre
SMIL C(CS(=O)(=O)O)NC(CO)(CO)CO
Tekniske data
Absorbans (0.1M aq. soln.), (0.1M aq. soln.) at 0nm, 0.02 max. at 280nm, 0.05 max. at 260nm
Kemisk navn eller materiale TES
Absorbansbetingelser (0.1M aq. soln.)
Navn note For biochemistry
Smeltepunkt 223.0°C to 225.0°C
Farve Hvid
pH 4 to 8 (0.1M soln. at 20°C)
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99%
Infrarødt spektrum Authentic
Tab ved tørring 1% max.
Lineær formel (HOCH2)3CNHCH2CH2SO3H
Emballage Glasflaske
Merck Index 15, 9319
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble.
Formel vægt 229.25
Procent renhed 99%
Grad Biokemisk