Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals TES, 99%, for biokemi
Artikelnummer. 10358200 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10358200 25 g Glasflaske 25g
10147753 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10358200 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 207510250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 7365-44-8 | C6H15NO6S | 229,247 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7365-44-8
Molekylær formel C6H15NO6S
Molekylvægt (g/mol) 229.247
MDL nummer MFCD00007532
InChI nøgle JOCBASBOOFNAJA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-[Tris(hydroxymethyl)methylamino]-1-ethanesulfonic acid
PubChem CID 81831
ChEBI CHEBI:44356
IUPAC navn 2-[[1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl]amino]ethansulfonsyre
SMIL C(CS(=O)(=O)O)NC(CO)(CO)CO
Tekniske data
Absorbans (0,1 M vandig opløsning), (0,1 M vandig opløsning) ved 0 nm, 0,02 max ved 280 nm, 0,05 maks. ved 260 nm
Kemisk navn eller materiale TES
Absorbansbetingelser (0,1 M vandig opløsning)
Navn note For biokemi
Smeltepunkt 223,0 °C til 225,0 °C
Farve Hvid
pH 4 til 8 (0,1 M opløsning ved 20 °C)
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99%
Infrarødt spektrum Autentisk
Tab ved tørring 1% maks.
Lineær formel (HOCH2)3CNHCH2CH2SO3H
Emballage Glasflaske
Merck Index 15, 9319
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig.
Formel vægt 229.25
Procent renhed 99%
Grad Biokemisk