Specifications
| Absorbans | (0,1 M vandig opløsning), (0,1 M vandig opløsning) ved 0 nm, 0,02 max ved 280 nm, 0,05 maks. ved 260 nm |
| Kemisk navn eller materiale | TES |
| Absorbansbetingelser | (0,1 M vandig opløsning) |
| Navn note | For biokemi |
| Smeltepunkt | 223,0 °C til 225,0 °C |
| Farve | Hvid |
| pH | 4 til 8 (0,1 M opløsning ved 20 °C) |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |
| Mængde | 100 g |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Show More |