Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals TES, 0,2 M bufferopløsning, pH 7,5
Artikelnummer. 15433959
Skift visning
Mængde:
100 mL
250 mL
Pakningsstørrelse:
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15433959 250 mL 250ml
15423959 100 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15433959 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J61350.AK
Request Bulk or Custom Format
CAS: 70331-82-7 | C6H14NNaO6S | 251.23 g/mol
TES, 0,2M bufferopløsning, er en egnet buffer til epidermal cellevækst ved pH 7,4 - 7,9 og er også nyttig til undersøgelse af succinatoxidation. Det er også meget brugt som en buffer i biologiske applikationer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
TES, 0,2M bufferopløsning, er en egnet buffer til epidermal cellevækst ved pH 7,4 - 7,9 og er også nyttig til undersøgelse af succinatoxidation. Det er også meget brugt som en buffer i biologiske applikationer.
Opløselighed Opløseligt i vand
(350 g/L) ved 20 °C og methanol (meget svag turbiditet).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 70331-82-7
Molekylær formel C6H14NNaO6S
Molekylvægt (g/mol) 251.23
MDL nummer MFCD00065482
InChI nøgle GUXMFAHOYNRHBI-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 23702152
SMIL [Na+].OCC(CO)(CO)NCCS([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale TES buffer soln.
Koncentration 0.2 M
pH 7.5
Fysisk form Væske
Mængde 250 mL
Opløselighedsinformation Soluble in water (350g/L) at 20°C,and methanol(very faint turbidity).
IUPAC navn natrium 2-{[1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl]amino}ethan-1-sulfonat