Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals TES, 0,2 M bufferopløsning, pH 7,5
Artikelnummer. 15423959
Skift visning
Mængde:
100 mL
250 mL
Pakningsstørrelse:
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15423959 100 mL -
15433959 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15423959 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J61350.AE
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Consulta la politica di reso
CAS: 70331-82-7 | C6H14NNaO6S | 251.23 g/mol
TES, 0,2M bufferopløsning, er en egnet buffer til epidermal cellevækst ved pH 7,4 - 7,9 og er også nyttig til undersøgelse af succinatoxidation. Det er også meget brugt som en buffer i biologiske applikationer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
TES, 0,2M bufferopløsning, er en egnet buffer til epidermal cellevækst ved pH 7,4 - 7,9 og er også nyttig til undersøgelse af succinatoxidation. Det er også meget brugt som en buffer i biologiske applikationer.
Opløselighed Opløseligt i vand
(350 g/L) ved 20 °C og methanol (meget svag turbiditet).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 70331-82-7
Molekylær formel C6H14NNaO6S
Molekylvægt (g/mol) 251.23
MDL nummer MFCD00065482
InChI nøgle GUXMFAHOYNRHBI-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 23702152
SMIL [Na+].OCC(CO)(CO)NCCS([O-])(=O)=O
Specifica
Kemisk navn eller materiale TES buffer soln.
Koncentration 0.2 M
pH 7.5
Fysisk form Væske
Mængde 100 mL
Opløselighedsinformation Soluble in water (350g/L) at 20°C,and methanol(very faint turbidity).
IUPAC navn natrium;2-[[1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl]amino]ethansulfonat
RUO– Kun brug til forskning
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.