Få mere at vide
TES, 0.2M buffer soln., pH 7.0, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15435629
Skift visning
Mængde:
100 mL
250 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15435629 100 mL 100ml
15445629 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15435629 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J63379.AE
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 70331-82-7
Molekylær formel C6H14NNaO6S
Molekylvægt (g/mol) 251.23
MDL nummer MFCD00065482
InChI nøgle GUXMFAHOYNRHBI-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 23702152
IUPAC navn natrium;2-[[1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl]amino]ethansulfonat
SMIL [Na+].OCC(CO)(CO)NCCS([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale TES buffer soln.
Koncentration 0.2 M
pH 7.0
Fysisk form Væske
Mængde 100 mL