Få mere at vide
Terumo™ Stainless Steel Needles
Nålemåler:
19 G
23 G
25 G
Længde (metrisk) nål:
16 mm
51 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
- For SZR-205 and SZR-260 series
- Stainless steel with color-coded polypropylene luer fitting
- Beveled tip
- Sterilized by ethylene oxide
Tekniske data
Tekniske data
Materiale | Stainless Steel |
Farve | Orange |
Nålemåler | 25 G |
Diameter (metrisk) Udvendig | 0.8 mm |
Til brug med (applikation) | For research use only, single use with colour coded hubs |
Produkttype | Needle |
Længde (metrisk) nål | 16 mm |
Nålespids stil | Bevel |
Til brug med (udstyr) | SZR-205 and SZR-260 Series |
Sterilitet | Sterile |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Terumo™ Stainless Steel Needles >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion