Få mere at vide
Terumo™ Stainless Steel Needles
Artikelnummer. p-8000003
Nålemåler:
19 G
23 G
25 G
Længde (metrisk) nål:
16 mm
51 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 13127634
Brand: Terumo TUAN2516R1
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Use Teramo™ Stainless Steel Needles for research. Each single-use needle has a color-coded hub and a beveled tip. Their use is for the ZR-205 and SZR-260 series.
  • For SZR-205 and SZR-260 series
  • Stainless steel with color-coded polypropylene luer fitting
  • Beveled tip
  • Sterilized by ethylene oxide
Tekniske data
Materiale Stainless Steel
Farve Orange
Nålemåler 25 G
Diameter (metrisk) Udvendig 0.8 mm
Til brug med (applikation) For research use only, single use with colour coded hubs
Produkttype Needle
Længde (metrisk) nål 16 mm
Nålespids stil Bevel
Til brug med (udstyr) SZR-205 and SZR-260 Series
Sterilitet Sterile