Få mere at vide
Terumo™ Stainless Steel Needles
Nålemåler:
19 G
23 G
25 G
Længde (metrisk) nål:
16 mm
51 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
- For SZR-205 and SZR-260 series
- Stainless steel with color-coded polypropylene luer fitting
- Beveled tip
- Sterilized by ethylene oxide
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Stainless Steel |
| Farve | Orange |
| Nålemåler | 25 G |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 0.8 mm |
| Til brug med (applikation) | For research use only, single use with colour coded hubs |
| Produkttype | Needle |
| Længde (metrisk) nål | 16 mm |
| Nålespids stil | Bevel |
| Til brug med (udstyr) | SZR-205 and SZR-260 Series |
| Sterilitet | Sterile |