Få mere at vide
MedChemExpress Tertiapin-Q
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 99.72% |
| CAS | 910044-56-3 |
| Indhold og opbevaring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Molekylvægt (g/mol) | 2452.0 g/mol |
| Produkttype | Reference compound |
| Mængde | 1 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | H2O : 50 mg/mL (20.39 mM∣Need ultrasonic) |