Få mere at vide
tert-Pentylmagnesiumchlorid, 1M i 2-MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15470998
Skift visning
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15470998 100 mL 100ml
1 options
Artikelnummer. 15470998 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54824.AE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
CAS: 28276-08-6 | C5H11ClMg | 130.90 g/mol
Det bruges som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Reagerer med vand.
Noter
Opbevares ved 4 °C. Luft- og fugtfølsom.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Pentylmagnesium chloride
CAS 28276-08-6
Tæthed 0.831
Molekylær formel C5H11ClMg
Lineær formel CH3CH2C(CH3)2MgCl
MDL nummer MFCD00010356
Mængde 100 mL
FN nummer UN3399
Følsomhed Luft- og fugtfølsomhed
Synonym 1,1-dimethylpropylmagnesium chloride, magnesium, chloro 1,1-dimethylpropyl, t-amylmagnesium chloride, tert-pentylmagnesium chloride, nwfdyjdcsihfab-uhfffaoysa-m, 1,1-dimethylpropyl magnesium chloride, magnesium,chloro 1,1-dimethylpropyl, chloro 2-methylbutan-2-yl magnesium, tert-pentylmagnesium chloride, 1m in 2-methf, 1,1-dimethylpropylmagnesium chloride solution, 1.0 m in diethyl ether
Opløselighedsinformation Reagerer med vand.
InChI nøgle NWFDYJDCSIHFAB-UHFFFAOYSA-M
SMIL CCC(C)(C)[Mg]Cl
IUPAC navn magnesium;2-methylbutan;chlorid
Molekylvægt (g/mol) 130.90
PubChem CID 4056867
Formel vægt 130.9
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 1M in 2-MeTHF