Få mere at vide
tert-Pentyl Methyl Ether, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | tert-Amyl Methyl Ether (TAME) |
| Mængde | 25 mL |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14O/c1-5-6(2,3)7-4/h5H2,1-4H3 |
| Formel vægt | 102.1045 |