missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
tert-Pentyl-d6 Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | tert-Pentyl-d6 Chloride |
| CAS | 89603-08-7 |
| Molekylær formel | C5H5D6Cl |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 1,1-Dimethylpropyl-d6 Chloride, 2-Chloro-2-methylbutane-d6, 2-Methyl-2-chlorobutane-d6, NSC 7900-d6, tert-Amyl Chloride-d6, 2-Chloro-2-methylbutane-d6 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11Cl/c1-4-5(2,3)6/h4H2,1-3H3/i2D3,3D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C(Cl)(CC)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | 2-chloro-1,1,1-trideuterio-2-(trideuteriomethyl)butane |
| Molekylvægt (g/mol) | 112.63 |
| Formel vægt | 112.0926 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?