Få mere at vide
tert-Octylamin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | tert-Octylamine |
| CAS | 107-45-9 |
| Molekylær formel | C8 H19 N |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-Pentanamine','2,4,4-trimethyl-, Butylamine','1,1,3,3-tetramethyl- (6CI,7CI,8CI), 2,4,4-Trimethyl-2-pentanamine, 1,1,3,3-Tetramethylbutanamine, 1,1,3,3-Tetramethylbutylamine, 2,4,4-Trimethyl-2-pentylamine, 2-Amino-2,4,4-trimethylpentane, NSC 33852, Primene TOA, tert-Octanamine, tert-Octylamine, 2,4,4-Trimethylpentan-2-amine |
| InChI formel | InChI=1S/C8H19N/c1-7(2,3)6-8(4,5)9/h6,9H2,1-5H3 |
| SMIL | CC(C)(C)CC(C)(C)N |
| IUPAC navn | 2,4,4-trimethylpentan-2-amin |
| Molekylvægt (g/mol) | 129.24 |
| Formel vægt | 129.1517 |