Få mere at vide
tert-Octylamine, 95%
Artikelnummer. p-177191 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
500g
5g
Artikelnummer. 10021420
Brand: Thermo Scientific Acros 129500050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 107-45-9 | C8H19N | 129.24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107-45-9
Molekylær formel C8H19N
Molekylvægt (g/mol) 129.24
MDL nummer MFCD00008053
InChI nøgle QIJIUJYANDSEKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-octylamine, 1,1,3,3-tetramethylbutylamine, 2-pentanamine, 2,4,4-trimethyl, t-octylamine, 2,4,4-trimethyl-2-pentylamine, butylamine, 1,1,3,3-tetramethyl, 1,1,3,3-tetramethylbutanamine, butylamine, bis 1,3-dimethyl, unii-s84lil883b, 2,4,4-trimethyl-2-pentanamine
PubChem CID 61017
IUPAC navn 2,4,4-trimethylpentan-2-amin
SMIL CC(C)(C)CC(C)(C)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Octylamine
Navn note 95%
Smeltepunkt -67.0°C
Tæthed 0.8050g/mL
Kogepunkt 137.0°C to 143.0°C
Flammepunkt 32°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)3CCH2C(CH3)2NH2
Brydningsindeks 1.4235 to 1.4255
Mængde 5 g
Beilstein 04, 198
Specifik vægtfylde 0.805
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in organic solvents
Formel vægt 129.24
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • tert-Octylamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.