Få mere at vide
tert-nitrosobutan-dimer, 98+%
Artikelnummer. 11350054
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11350054 250 mg 250mg
11340054 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11350054 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L00462.MD
 Begrænset vare
På lager
CAS: 6841-96-9 | C8H18N2O2 | 174,244 g/mol
tert-Nitrosobutandimer bruges som et spin-fangereagens i elektronspin-resonansundersøgelser. Spin trap reagens, Reaktant involveret i syntesen af luft-stabilπ -radikal baseret på Corannulene.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
tert-Nitrosobutandimer bruges som et spin-fangereagens i elektronspin-resonansundersøgelser. Spin trap-reagens, Reaktant involveret i syntesen af luftstabilt π-radikal baseret på Corannulene.
Opløselighed Opløselig i
5% chloroform.
Noter
Lysfølsom. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6841-96-9
Molekylær formel C8H18N2O2
Molekylvægt (g/mol) 174.244
MDL nummer MFCD00002065
InChI nøgle PKKJRWITDTTZCL-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimer, nitroso-t-butane, nitroso-tert-butane, tert-nitrosobutane dimer, 2-methyl-2-nitrosopropane, dimer, bis, 2-methyl-2-nitroso propane dimer, 1,1,1 inverted exclamation marka,1 inverted exclamation marka-tetramethylazoethane dioxide
PubChem CID 44134826
IUPAC navn 2-methyl-2-nitrosopropan
SMIL CC(C)(C)N=O.CC(C)(C)N=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Nitrosobutane dimer
Smeltepunkt 88 °C til 92 °C (sublimation)
Mængde 250 mg
Følsomhed Lysfølsom
Opløselighedsinformation Opløselig i 5% kloroform.
Formel vægt 174.24
Procent renhed ≥98%