Få mere at vide
tert-Nitrosobutane dimer, 98+%
Artikelnummer. 11340054
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 11340054
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L00462.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 6841-96-9 | C8H18N2O2 | 174.244 g/mol
tert-Nitrosobutandimer bruges som et spin-fangereagens i elektronspin-resonansundersøgelser. Spin trap reagens, Reaktant involveret i syntesen af luft-stabilπ -radikal baseret på Corannulene.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
tert-Nitrosobutandimer bruges som et spin-fangereagens i elektronspin-resonansundersøgelser. Spin trap-reagens, Reaktant involveret i syntesen af luftstabilt π-radikal baseret på Corannulene.
Opløselighed Opløselig i
5% chloroform.
Noter
Lysfølsom. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6841-96-9
Molekylær formel C8H18N2O2
Molekylvægt (g/mol) 174.244
MDL nummer MFCD00002065
InChI nøgle PKKJRWITDTTZCL-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimer, nitroso-t-butane, nitroso-tert-butane, tert-nitrosobutane dimer, 2-methyl-2-nitrosopropane, dimer, bis, 2-methyl-2-nitroso propane dimer, 1,1,1 inverted exclamation marka,1 inverted exclamation marka-tetramethylazoethane dioxide
PubChem CID 44134826
IUPAC navn 2-methyl-2-nitrosopropan
SMIL CC(C)(C)N=O.CC(C)(C)N=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Nitrosobutane dimer
Smeltepunkt 88°C to 92°C (sublimation)
Mængde 1 g
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in 5% chloroform.
Formel vægt 174.24
Procent renhed ≥98%