Få mere at vide
tert-Dodekanethiol (blanding af isomerer), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | tert-Dodecanethiol (mixture of isomers) |
| CAS | 25103-58-6 |
| Molekylær formel | C12 H26 S |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Sulfole 120, TDM, t-DDM, tert-Dodecyl Thiol, tert-Lauryl Mercaptan |
| InChI formel | InChI=1S/C12H26S/c1-10(2,3)8-12(7,13)9-11(4,5)6/h13H,8-9H2,1-7H3 |
| SMIL | CC(C)(C)CC(C)(S)CC(C)(C)C |
| IUPAC navn | 2,2,4,6,6-pentamethylheptan-4-thiol |
| Molekylvægt (g/mol) | 202.4 |
| Formel vægt | 202.1755 |