Få mere at vide
tert-Butylzinc bromide, 0.5M in THF, packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
Artikelnummer. 15425355
Mængde:
50 mL
Pakningsstørrelse:
50ml
Artikelnummer. 15425355
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H58351.AD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7565-59-5 | C4H9BrZn | 202.4 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Applications
It is employed in cross couplig reactions.
Solubility
Reacts with water.
Notes
Handle under dry protective gas. Air sensitive. Store away from strong bases and oxidizing agents, heat, acids and wate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butylzinc bromide
Navn note Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 7565-59-5
Tæthed 0.966
Molekylær formel C4H9BrZn
Lineær formel (CH3)3CZnBr
MDL nummer MFCD00671989
Mængde 50 mL
FN nummer UN3399
Følsomhed Air sensitive; May form a precipitate
Synonym tert-butylzinc bromide, bromo-t-butylzinc, bromo tert-butyl zinc, zinc, bromo 1,1-dimethylethyl, tert-butylzinc bromide, 0.50 m in thf, tert-butylzinc bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, tert-butylzinc bromide solution, 0.5 m in thf, tert-butylzinc bromide, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles
Opløselighedsinformation Reacts with water.
InChI nøgle HGPHQCSSTFBAML-UHFFFAOYSA-M
SMIL C[C-](C)C.[Zn+]Br
IUPAC navn bromozinc(1+);2-methylpropane
Molekylvægt (g/mol) 202.4
PubChem CID 4616895
Formel vægt 202.4