Få mere at vide
tert-Butylsulfonylacetonitrile, 98%
Artikelnummer. 11351937
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11351937 1 g 1g
11361937 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11351937 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L07525.03
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 81536-18-7 | C6H11NO2S | 161.219 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 81536-18-7
Molekylær formel C6H11NO2S
Molekylvægt (g/mol) 161.219
MDL nummer MFCD00051622
InChI nøgle ZRCYCIRRPIYJOU-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butylsulfonylacetonitrile, 2-tert-butylsulfonyl acetonitrile, 2-2-methylpropane-2-sulfonyl acetonitrile, 2-tert-butylsulfonylethanenitrile, 2-tert-butyl sulfonyl ethanenitrile, acmc-1ailq, maybridge1_004678, t-butylsulfonylacetonitrile, tert-butanesulfonylacetonitrile, tert-butylsulfonyl acetonitrile
PubChem CID 2778536
IUPAC navn 2-tert-butylsulfonylacetonitril
SMIL CC(C)(C)S(=O)(=O)CC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butylsulfonylacetonitrile
Smeltepunkt 142°C to 144°C
Mængde 1 g
FN nummer UN3439
Beilstein 4370746
Formel vægt 161.22
Procent renhed 98%