Få mere at vide
tert-Butylsulfinamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | tert-Butylsulfinamide |
| CAS | 146374-27-8 |
| Molekylær formel | C4H11NOS |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | (±)-tert-Butylsulfinamide, 1,1-Dimethylethylsulfinamide, 2-Methyl-2-propanesulfinamide, 2-Methylpropan-2-sulfinamide, tert-Butylsulfinamide, 2-Methyl-2-propanesulfinamide |
| InChI formel | InChI=1S/C4H11NOS/c1-4(2,3)7(5)6/h5H2,1-3H3 |
| SMIL | CC(C)(C)S(=O)N |
| IUPAC navn | 2-methylpropane-2-sulfinamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 121.2 |
| Formel vægt | 121.0561 |