Få mere at vide
tert-butylfosfonsyre, 98 %
Artikelnummer. 10638221 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10638221 1 g Glasflaske 1g
10301094 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10638221 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 321520010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 4923-84-6 | C4H9O3P | 136,09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4923-84-6
Molekylær formel C4H9O3P
Molekylvægt (g/mol) 136.09
MDL nummer MFCD00012296
InChI nøgle OGDSVONAYZTTDA-UHFFFAOYSA-L
Synonym phosphonic acid, 1,1-dimethylethyl, acmc-20ajka, t-butylphosphonic acid, tert-butylphosphonic acid, 2-methylprop-2-ylphosphonic acid, phosphonicacid, 1,1-dimethylethyl
PubChem CID 312546
IUPAC navn tert-butylphosphonsyre
SMIL CC(C)(C)P([O-])([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butylphosphonic acid
Smeltepunkt 188,0 °C til 192,0 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)3CP(O)(OH)2
Mængde 1 g
Formel vægt 138.1
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver