Få mere at vide
tert-butylperoxyisopropylcarbonat, 75% opløsning i aromatisk fri mineralsk terpentin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10347121 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
Pakningsstørrelse:
250ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
10347121 250 mL 250ml
1 options
Artikelnummer. 10347121 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 349842500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2372-21-6 | C8H16O4 | 176.212 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butylperoxy isopropyl carbonate
Navn note 75% solution in Aromatic Free Mineral Spirit
CAS 2372-21-6
Molekylær formel C8H16O4
Lineær formel (CH3)2CHOCO3C(CH3)3
MDL nummer MFCD00126878
Synonym tert-butoxy isopropyl carbonate, carbonoperoxoic acid, oo-1,1-dimethylethyl o-1-methylethyl ester, o,o-tert-butyl isopropyl monoperoxycarbonate, peroxycarbonic acid, oo-tert-butyl isopropyl ester, 2-methyl-2-propan-2-yloxy carbonyl peroxy propane, carbonic acid tert-butoxy isopropyl ester, oo-tert-butyl=o-isopropyl=peroxycarbonate, oo-t-butyl o-isopropyl monoperoxycarbonate, tert-butylperoxy isopropyl carbonate solution, 2-isopropoxycarbonyl peroxy-2-methylpropane
InChI nøgle KDGNCLDCOVTOCS-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)OC(=O)OOC(C)(C)C
IUPAC navn (2-methylpropan-2-yl)oxypropan-2-ylcarbonat
Molekylvægt (g/mol) 176.212
PubChem CID 75406
Formel vægt 176.21
Mængde 250 mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • tert-Butylperoxy isopropyl carbonate, 75% solution in aromatic free mineral spirit
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H242-Brandfare ved opvarmning.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: tert-Butyl peroxyisopropyl carbonate, Naphtha (petroleum) hydrotreated heavy