Få mere at vide
tert-Butylmethoxydimethylsilane, TRC
Artikelnummer. 30179197
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30179197 5 g
30179125 10 g
30179162 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30179197 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB7000055G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 66548-21-8
Molekylær formel C7H18OSi
Molekylvægt (g/mol) 146.3
Synonym (tert-Butyl)dimethyl(methoxy)silane, (1,1-Dimethylethyl)methoxydimethylsilane;
IUPAC navn tert-butyl-methoxy-dimethylsilane
SMIL C[Si](OC)(C(C)(C)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butylmethoxydimethylsilane
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C7H18OSi/c1-7(2,3)9(5,6)8-4/h1-6H3
Formel vægt 146.1127