Få mere at vide
tert-butylmagnesiumchlorid, 1M i MeTHF
Beskrivelse
tert-butylmagnesiumchlorid er et Grignard-reagens, der bruges i organisk syntese. Det er også involveret i kobberkatalyseret krydskoblingsreaktion med primære alkylhalogenider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
tert-Butylmagnesiumchlorid er et Grignard-reagens, der bruges i organisk syntese. Det er også involveret i kobberkatalyseret krydskoblingsreaktion med primære alkylhalogenider.
Opløselighed Blandbar med alkohol og
vand.
Noter
Luft- og fugtfølsom. Inkompatibel med oxidationsmidler og baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | tert-Butylmagnesium chloride |
| Lineær formel | (CH3)3CMgCl |
| Mængde | 500 mL |
| FN nummer | UN3399 |
| Følsomhed | Luft- og fugtfølsomhed |
| Opløselighedsinformation | Blandet med alkohol og vand. |
| Formel vægt | 116.87 |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | 1M in MeTHF |