Få mere at vide
tert-Butyllithium, 18% solution in heptane, AcroSeal™, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 12133751 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
12133751 100 mL AcroSeal™ Glass bottle 100ml
1 options
Artikelnummer. 12133751 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 445921000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butyllithium
CAS 594-19-4, 142-82-5
Tæthed 0.6900g/mL
Flammepunkt −4°C
Emballage AcroSeal™ Glass bottle
Molekylær formel C4H9Li
Lineær formel (CH3)CLi
MDL nummer MFCD00008795
Mængde 100 mL
Synonym tert-butyllithium, t-butyllithium, tbuli, lithium, 1,1-dimethylethyl, t-buli, lithium 2-methylpropane, tert-butyllithium solution, tert butyllithium, t-butyllithiurn
InChI nøgle BKDLGMUIXWPYGD-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Li]C(C)(C)C
IUPAC navn tert-butyllithium
Molekylvægt (g/mol) 64.06
PubChem CID 638178
Formel vægt 64.06
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • tert-Butyllithium, 1.6-3.2 M (15-30%) solution in Heptane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Pyrofor væske Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 1
Faresætning
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H250-Selvantænder ved kontakt med luft.
  • H260-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P222-Undgå kontakt med luft.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.