Få mere at vide
tert-butyllithium, 1,9 M opløsning i pentan, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeschreibung
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | tert-Butyllithium |
| Farve | Farveløs til gul |
| Tæthed | 0.6900g/mL |
| Kogepunkt | 36,0 °C til 38,0 °C |
| Flammepunkt | −56 °C |
| Emballage | AcroSeal™ Glasflaske |
| Lineær formel | (CH3)3CLi |
| Mængde | 100 mL |
| Specifik vægtfylde | 0.69 |
| IUPAC navn | lithium;2-methylpropan |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- tert-Butyllithium, 1.9M solution in pentane
- Fare
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 1
- Pyrofor væske Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 1
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H250-Selvantænder ved kontakt med luft.
- H260-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde.
- H224-Yderst brandfarlig væske og damp.
- EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P223-Undgå kontakt med vand.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.