Få mere at vide
tert-butylhydrazin hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30329569
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30329569 25 g
1 options
Artikelnummer. 30329569 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB69363025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butylhydrazine Hydrochloride
CAS 7400-27-3
Molekylær formel C4H13ClN2
Mængde 25 g
Synonym (1,1-Dimethylethyl)hydrazine Hydrochloride, N'-tert-Butylhydrazine Hydrochloride, t-Butylhydrazine Hydrochloride, tert-Butylhydrazine Monohydrochloride, tert-Butylhydrazinium Chloride
InChI formel InChI=1S/C4H12N2.ClH/c1-4(2,3)6-5;/h6H,5H2,1-3H3;1H
SMIL Cl.CC(C)(C)NN
IUPAC navn tert-butylhydrazin; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 124.61
Formel vægt 124.0767