Få mere at vide
tert-butylhydrazin hydrochlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | tert-Butylhydrazine Hydrochloride |
| CAS | 7400-27-3 |
| Molekylær formel | C4H13ClN2 |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | (1,1-Dimethylethyl)hydrazine Hydrochloride, N'-tert-Butylhydrazine Hydrochloride, t-Butylhydrazine Hydrochloride, tert-Butylhydrazine Monohydrochloride, tert-Butylhydrazinium Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C4H12N2.ClH/c1-4(2,3)6-5;/h6H,5H2,1-3H3;1H |
| SMIL | Cl.CC(C)(C)NN |
| IUPAC navn | tert-butylhydrazin; hydrochlorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 124.61 |
| Formel vægt | 124.0767 |