Få mere at vide
tert-butylhydrazin hydrochlorid, 98%
Beskrivelse
Det bruges i organisk syntese til aromatisk nukleofil NN-udvekslingsreaktion. tert-butylhydrazinhydrochlorid anvendes også til fremstilling af insektvækstregulator. tert-butylhydrazinhydrochlorid blev anvendt i syntesen af diphosphinohydraziner, 5-amino-1-tert-butyl-3-(p-chlorphenyl)-4-cyanopyrazol og 1,3,4,5-tetrasubstituerede pyrazolderivater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
aromatisk nukleofil NN-udvekslingsreaktion. tert-butylhydrazinhydrochlorid anvendes også til fremstilling af insektvækstregulator. tert-butylhydrazinhydrochlorid blev anvendt i syntesen af diphosphinohydraziner, 5-amino-1-tert-butyl-3-(p-chlorphenyl)-4-cyanopyrazol og 1,3,4,5-tetrasubstituerede pyrazolderivater.
Opløselighed
Opløselighed i vand (næsten gennemsigtighed). Opløselig i DMSO og methanol.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares væk fra vand/fugt og oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Opbevares under inert gas. Beskyt mod fugt og vand.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | tert-Butylhydrazine hydrochloride |
| Smeltepunkt | ∼192 °C (dekomponering) |
| Mængde | 500 g |
| Beilstein | 3651224 |
| IUPAC navn | hydrogen-tert-butylhydrazinchlorid |
| Formel vægt | 124.61 |
| Procent renhed | 98% |