Få mere at vide
tert-Butylhydrazine hydrochloride, 98%
Artikelnummer. 11406726
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11406726 25 g 25g
11416726 100 g 100g
11426726 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11406726 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23876.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7400-27-3 | C4H13ClN2 | 124.61 g/mol
Det bruges i organisk syntese til aromatisk nukleofil NN-udvekslingsreaktion. tert-butylhydrazinhydrochlorid anvendes også til fremstilling af insektvækstregulator. tert-butylhydrazinhydrochlorid blev anvendt i syntesen af diphosphinohydraziner, 5-amino-1-tert-butyl-3-(p-chlorphenyl)-4-cyanopyrazol og 1,3,4,5-tetrasubstituerede pyrazolderivater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det bruges i organisk syntese til
aromatisk nukleofil NN-udvekslingsreaktion. tert-butylhydrazinhydrochlorid anvendes også til fremstilling af insektvækstregulator. tert-butylhydrazinhydrochlorid blev anvendt i syntesen af diphosphinohydraziner, 5-amino-1-tert-butyl-3-(p-chlorphenyl)-4-cyanopyrazol og 1,3,4,5-tetrasubstituerede pyrazolderivater.
Opløselighed
Opløselighed i vand (næsten gennemsigtighed). Opløselig i DMSO og methanol.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares væk fra vand/fugt og oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Opbevares under inert gas. Beskyt mod fugt og vand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7400-27-3
Molekylær formel C4H13ClN2
Molekylvægt (g/mol) 124.61
MDL nummer MFCD00012947
InChI nøgle DDPWVABNMBRBFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butylhydrazine hydrochloride, hydrazine, 1,1-dimethylethyl-, monohydrochloride, tert-butylhydrazinium chloride, tert-butylhydrazine monohydrochloride, t-butylhydrazine hydrochloride, hydrazine, 1,1-dimethylethyl-, hydrochloride 1:1, 1,1-dimethylethyl hydrazine monohydrochloride, 2-tert-butylhydrazinium chloride, t-butylhydrazine.hcl, t-bunhnh2.hcl
PubChem CID 81889
SMIL [H+].[Cl-].CC(C)(C)NN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butylhydrazine hydrochloride
Smeltepunkt ∼192°C (decomposition)
Mængde 25 g
Beilstein 3651224
IUPAC navn tert-butylhydrazin;hydrochlorid
Formel vægt 124.61
Procent renhed 98%