Få mere at vide
tert-Butylethyne, TRC
Artikelnummer. 30342415
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30342415 10 g
1 options
Artikelnummer. 30342415 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB69212010G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butylethyne
CAS 917-92-0
Molekylær formel C6H10
Mængde 10 g
Synonym 3,3,3-Trimethylpropyne, 3,3-Dimethyl-1-butyne, 3,3-Dimethylbut-1-yne, 3,3-Dimethylbutyne, Neohexyne, tert-Butylacetylene
InChI formel InChI=1S/C6H10/c1-5-6(2,3)4/h1H,2-4H3
SMIL CC(C)(C)C#C
IUPAC navn 3,3-dimethylbut-1-yne
Molekylvægt (g/mol) 82.14
Formel vægt 82.0783