Få mere at vide
tert-Butyldiphenylchlorosilane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | tert-Butyldiphenylchlorosilane |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C16H19ClSi/c1-16(2,3)18(17,14-10-6-4-7-11-14)15-12-8-5-9-13-15/h4-13H,1-3H3 |
| Formel vægt | 274.0945 |