Få mere at vide
tert-butyldiphenylchlorilan, 97%
Artikelnummer. 11490653
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11490653 10 g 10g
11400663 50 g 50g
11410663 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490653 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12721.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 58479-61-1 | C16H19ClSi | 274,863 g/mol
tert-Butyldiphenylchlorsilan fungerer som et silyleringsreagens, der bruges til at beskytte alkoholer og til fremstilling af silylethere. Det spiller en stor rolle som et råmateriale og en forløber i organisk syntese og lægemidler. Det bruges også til syntese af interphenylen phenyloxazoler, som kan bruges til behandling af kredsløbsforstyrrelser, angina og slagtilfælde.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
tert-Butyldiphenylchlorsilan fungerer som et silyleringsreagens, der bruges til at beskytte alkoholer og til fremstilling af silylethere. Det spiller en stor rolle som et råmateriale og en forløber i organisk syntese og lægemidler. Det bruges også til syntese af interphenylen phenyloxazoler, som kan bruges til behandling af kredsløbsforstyrrelser, angina og slagtilfælde.
Opløselighed
Blandbar med chloroform og ethylacetat. Ikke blandbar med vand.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, vand og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 58479-61-1
Molekylær formel C16H19ClSi
Molekylvægt (g/mol) 274.863
MDL nummer MFCD00000497
InChI nøgle MHYGQXWCZAYSLJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butylchlorodiphenylsilane, tert-butyldiphenylchlorosilane, t-butyldiphenylchlorosilane, silane, chloro 1,1-dimethylethyl diphenyl, tert-butyl chloro diphenylsilane, t-butylchlorodiphenylsilane, tbdpscl, t-butyldiphenylsilyl chloride, tert-butyldiphenyl chlorosilane, unii-3beu48ui4e
PubChem CID 94078
IUPAC navn tert-butyl-chlor-diphenylsilan
SMIL CC(C)(C)[Si](C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)Cl
Tekniske data
Kogepunkt 90 °C til 92 °C (0,01 mmHg)
Kemisk navn eller materiale tert-Butyldiphenylchlorosilane
Mængde 10 g
FN nummer UN2987
Beilstein 644023
Flammepunkt 112 °C (233 °F)
Opløselighedsinformation Blandet med kloroform og ethylacetat. Ublandelig med vand.
Formel vægt 274.87
Procent renhed 97%
Brydningsindeks 1.568
Følsomhed Fugtfølsom
Tæthed 1.072