Få mere at vide
tert-Butyldiphenylchlorosilane, 97%
Beskrivelse
tert-Butyldiphenylchlorsilan fungerer som et silyleringsreagens, der bruges til at beskytte alkoholer og til fremstilling af silylethere. Det spiller en stor rolle som et råmateriale og en forløber i organisk syntese og lægemidler. Det bruges også til syntese af interphenylen phenyloxazoler, som kan bruges til behandling af kredsløbsforstyrrelser, angina og slagtilfælde.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
tert-Butyldiphenylchlorsilan fungerer som et silyleringsreagens, der bruges til at beskytte alkoholer og til fremstilling af silylethere. Det spiller en stor rolle som et råmateriale og en forløber i organisk syntese og lægemidler. Det bruges også til syntese af interphenylen phenyloxazoler, som kan bruges til behandling af kredsløbsforstyrrelser, angina og slagtilfælde.
Opløselighed
Blandbar med chloroform og ethylacetat. Ikke blandbar med vand.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, vand og baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 90°C to 92°C (0.01mmHg) |
| Kemisk navn eller materiale | tert-Butyldiphenylchlorosilane |
| Mængde | 50 g |
| FN nummer | UN2987 |
| Beilstein | 644023 |
| Flammepunkt | 112°C (233°F) |
| Opløselighedsinformation | Miscible with chloroform and ethyl acetate. Immiscible with water. |
| Formel vægt | 274.87 |
| Procent renhed | 97% |
| Brydningsindeks | 1.568 |
| Vis mere |