Få mere at vide
(tert-Butyldimethylsilyloxy) acetaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30335475
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30335475 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30335475 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB942745500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (tert-Butyldimethylsilyloxy)acetaldehyde
CAS 102191-92-4
Molekylær formel C8H18O2Si
Mængde 500 mg
Synonym Dimethyl-tert-butylsilyloxyacetaldehyde, (tert-Butyldimethylsilanyloxy)acetaldehyde, 2-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]acetaldehyde
InChI formel InChI=1S/C8H18O2Si/c1-8(2,3)11(4,5)10-7-6-9/h6H,7H2,1-5H3
SMIL O=CCO[Si](C)(C)C(C)(C)C
IUPAC navn 2-((tert-butyldimethylsilyl)oxy)acetaldehyd
Molekylvægt (g/mol) 174.31
Formel vægt 174.11