Få mere at vide
tert-butyldimethylsilylacetylen, 98 %
Beskrivelse
tert-Butyldimethylsilylacetylen kan anvendes til syntese afβ -alkynylketon ogβ -alkynylaldehyder. Det deltager i Cadiot-Chodkiewicz krydskoblingsreaktion med forskellige bromoalkyner for at give syntetisk nyttige usymmetriske diyner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
kan anvendes til syntese afβ -alkynylketon ogβ -alkynylaldehyder. Det deltager i Cadiot-Chodkiewicz krydskoblingsreaktion med forskellige bromoalkyner for at give syntetisk nyttige usymmetriske diyner.
Opløselighed Svagt opløseligt i vand (0,043
g/L ved 25 C).°
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold.
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 130 °C |
| Kemisk navn eller materiale | tert-Butyldimethylsilylacetylene |
| Mængde | 25 g |
| Flammepunkt | 6 °C (43 °F) |
| Brydningsindeks | 1.451 |
| Tæthed | 0.751 |
| Lineær formel | (CH3)3CSi(CH3)2C≡CH |
| FN nummer | UN1993 |
| Beilstein | 1921466 |
| Opløselighedsinformation | Sparsomt opløseligt i vand (0,043 g/L ved 25 °C). |
| Vis mere |