Få mere at vide
tert-Butyldimethylsilylacetylene, 98%
Artikelnummer. 15440378
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15440378 1 g 1g
15450378 5 g 5g
15460378 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15440378 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H53494.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 86318-61-8 | C8H16Si | 140.301 g/mol
tert-Butyldimethylsilylacetylen kan anvendes til syntese afβ -alkynylketon ogβ -alkynylaldehyder. Det deltager i Cadiot-Chodkiewicz krydskoblingsreaktion med forskellige bromoalkyner for at give syntetisk nyttige usymmetriske diyner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser tert-Butyldimethylsilylacetylen
kan anvendes til syntese afβ -alkynylketon ogβ -alkynylaldehyder. Det deltager i Cadiot-Chodkiewicz krydskoblingsreaktion med forskellige bromoalkyner for at give syntetisk nyttige usymmetriske diyner.
Opløselighed Svagt opløseligt i vand (0,043
g/L ved 25 C).°
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 86318-61-8
Molekylær formel C8H16Si
Molekylvægt (g/mol) 140.301
MDL nummer MFCD00191877
InChI nøgle RTYNRTUKJVYEIE-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyldimethylsilyl acetylene, tert-butyldimethylsilylacetylene, tert-butyl ethynyl dimethylsilane, ethynyl-t-butyldimethylsilane, tert-butyldimethylsilyl ethyne, tert-butyl-ethynyl-dimethyl-silane, silane, 1,1-dimethylethyl ethynyldimethyl, t-butyldimethylsilylacetylene, tert-butyldimethylsilylethyne, tert-butylethynyldimethylsilane
PubChem CID 2757281
IUPAC navn tert-butyl-ethynyl-dimethylsilan
SMIL CC(C)(C)[Si](C)(C)C#C
Tekniske data
Kogepunkt 130°C
Kemisk navn eller materiale tert-Butyldimethylsilylacetylene
Mængde 1 g
Lineær formel (CH3)3CSi(CH3)2C≡CH
FN nummer UN1993
Beilstein 1921466
Flammepunkt 6°C (43°F)
Opløselighedsinformation Sparingly soluble in water (0.043g/L at 25°C).
Formel vægt 140.3
Procent renhed 98%
Brydningsindeks 1.451
Tæthed 0.751