Få mere at vide
tert-Butyldimethylsilyltrifluoromethanesulfonat, TRC
Artikelnummer. 30329536
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30329536 10 g
1 options
Artikelnummer. 30329536 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB69177510G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butyldimethylsilyl triflate
CAS 69739-34-0
Molekylær formel C7 H15 F3 O3 S Si
Mængde 10 g
Synonym 1,1,1-Trifluoromethanesulfonic acid (1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl ester, (1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl trifluoromethanesulfonate, Trifluoromethanesulfonic acid (1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl ester, Trifluoromethanesulfonic acid tert-butyldimethylsilyl ester, tert-Butyldimethylsilyl triflate, tert-Butyldimethylsilyl trifluoromethanesulfonate, tert-Butyldimethylsilyl trifluoromethanesulfonate, t-Butyldimethylsilyl trifluoromethanesulfonate, TBDMSOTf
InChI formel InChI=1S/C7H15F3O3SSi/c1-6(2,3)15(4,5)13-14(11,12)7(8,9)10/h1-5H3
SMIL CC(C)(C)[Si](C)(C)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
IUPAC navn [tert-butyl(dimethyl)silyl] trifluoromethanesulfonat
Molekylvægt (g/mol) 264.34
Formel vægt 264.0463