Få mere at vide
tert-Butyldimethylsilyl Trifluoromethanesulfonate, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15824401
Skift visning
Mængde:
25 mL
Artikelnummer. Mængde
15824401 25 mL
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Artikelnummer. 15824401 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8183130025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 69739-34-0
Tæthed 1.151 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 65°C to 67°C/13 hPa
Molekylær formel CF3SO3Si(CH3)2C(CH3)3
MDL nummer MFCD00000405
Mængde 25 mL
Synonym tert-Butyldimethylsilyl trifluoromethanesulfonate, Trifluoromethanesulfonic acid tert-butyldimethylsilyl ester, tert-Butyldimethylsilyl triflate, tert-Butyldimethylsilyl trifluoromethanesulfonate
Molekylvægt (g/mol) 264.34