Få mere at vide
tert-Butyldimethylsilyl trifluoromethanesulfonate, 98%
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | tert-Butyldimethylsilyl trifluoromethanesulfonate |
| Farve | Farveløs til gul |
| Tæthed | 1.1500g/mL |
| Kogepunkt | 65°C to 67°C (12.0 mmHg) |
| Flammepunkt | 36°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 97.5% min |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | CF3SO3Si(CH3)2C(CH3)3 |
| Brydningsindeks | 1.3850 to 1.388 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- tert-Butyldimethylsilyl trifluoromethanesulfonate
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 4
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.